Stampa…
1,6-Naphthyridin-5-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC409511-1G PC409511-10G PC409511-5G
APOSPC409511-1GEA 471 EUR
APOSPC409511-1G APOSPC409511-10G APOSPC409511-5G
1,6-Naphthyridin-5-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
1,6-Naphthyridin-5-yltrifluoromethanesulphonate
Formula: C₉H₅F₃N₂O₃S
Peso molecolare: 278,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08567948
CAS Number: 909649-09-8