N-(Piperidin-4-ylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride hydrate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₅H₂₀ClF₃N₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08567944 CAS Number: 1356114-70-9 |