Stampa…
tert-Butyl-4-(2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-ylamino)piperidine-1-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC409504-1G PC409504-5G
APOSPC409504-1GEA 638 EUR
APOSPC409504-1G APOSPC409504-5G
tert-Butyl-4-(2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-ylamino)piperidine-1-carboxylate 95+%
tert-Butyl-4-(2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-ylamino)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₉H₂₃F₃N₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10688282
CAS Number: 1040682-38-9