Stampa…
4-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC409501-1G PC409501-10G PC409501-5G
APOSPC409501-1GEA 426 EUR
APOSPC409501-1G APOSPC409501-10G APOSPC409501-5G
4-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
4-Fluoronaphthalen-1-ol
Formula: C₁₀H₇FO
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699695
CAS Number: 315-53-7