Stampa…
4-Fluoro-1-naphthaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC409500-1G PC409500-25G PC409500-5G
APOSPC409500-1GEA 41.6 EUR
APOSPC409500-1G APOSPC409500-25G APOSPC409500-5G
4-Fluoro-1-naphthaldehyde 95+%
4-Fluoro-1-naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₇FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261765
CAS Number: 172033-73-7