Stampa…
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetonitrile
PC4093-25G PC4093-5G PC4093-100G PC4093-1G
APOSPC4093-25GEA 114 EUR
APOSPC4093-25G APOSPC4093-5G APOSPC4093-100G APOSPC4093-1G
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
Peso molecolare: 169,59 g/mol
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236029
CAS Number: 75279-56-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III