(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC4091-100G
PC4091-25G
PC4091-5G
APOSPC4091-100GEA
156
EUR
APOSPC4091-100G
APOSPC4091-25G
APOSPC4091-5G
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 97%
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH Punto di fusione: 102…105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236028 CAS Number: 177985-32-9 |