N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
PC409009-1G
PC409009-250MG
APOSPC409009-1GEA
71.2
EUR
APOSPC409009-1G
APOSPC409009-250MG
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
Formula:
C₁₁H₁₈FNO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07367993 CAS Number: 203866-18-6 |