(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
H-cis-4-F-Pro-NH₂·HCl, cis-4-Fluoro-L-prolinamide hydrochloride
Formula:
C₅H₁₀ClFN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368567 CAS Number: 426844-23-7 |