Stampa…
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC409007-1G PC409007-5G
APOSPC409007-1GEA 89.9 EUR
APOSPC409007-1G APOSPC409007-5G
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189562
CAS Number: 809273-65-2