Stampa…
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC409004-1G PC409004-250MG
APOSPC409004-1GEA 139 EUR
APOSPC409004-1G APOSPC409004-250MG
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Formula: C₉H₁₅F₂NO₂
Peso molecolare: 207,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797010
CAS Number: 195447-25-7