Stampa…
(S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-tert-butyl 2-methyl (2S)-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PC409002-1G PC409002-250MG
APOSPC409002-1GEA 90.2 EUR
APOSPC409002-1G APOSPC409002-250MG
(S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₁₇F₂NO₄
Peso molecolare: 265,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094918
CAS Number: 203866-17-5