Stampa…
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC409001-1G PC409001-5G
APOSPC409001-1GEA 24.4 EUR
APOSPC409001-1G APOSPC409001-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₅F₂NO₄
Punto di fusione: 120…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094917
CAS Number: 203866-15-3