Stampa…
4-Fluorofenolo 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
PC4090-100G PC4090-500G PC4090-1KG
APOSPC4090-100GEA 23.4 EUR
APOSPC4090-100G APOSPC4090-500G APOSPC4090-1KG
4-Fluorofenolo 99%
4-Fluorofenolo
Formula: C₆H₅FO
Peso molecolare: 112,1 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C
Punto di fusione: 44…47 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002316
CAS Number: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II