Stampa…
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4089-1G PC4089-10G PC4089-5G
APOSPC4089-1GEA 29 EUR
APOSPC4089-1G APOSPC4089-10G APOSPC4089-5G
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine 95%
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine
Formula: C₁₂H₁₇FN₂
Punto di ebollizione: 112 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00816588
CAS Number: 76141-89-4
UN: 3267
ADR: 8,III