1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₇F₃O₂ Punto di ebollizione: 125 °C Flash Pt: 28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051306 CAS Number: 400-54-4 EINECS: 206-924-2 UN: 1993 ADR: 3,III |