Stampa…
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
PC408554-1G PC408554-250MG
APOSPC408554-1GEA 82.8 EUR
APOSPC408554-1G APOSPC408554-250MG
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
Formula: C₄H₂Cl₂FN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870221
CAS Number: 15598-33-1