Stampa…
tert-Butyl-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: tert-Butyl 4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine
PC408511-10G PC408511-5G
APOSPC408511-10GEA 88.6 EUR
APOSPC408511-10G APOSPC408511-5G
tert-Butyl-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₁FN₂O₂
Peso molecolare: 232.3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11847970
CAS Number: 620611-27-0