Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4085-5G PC4085-10G PC4085-1G
APOSPC4085-5GEA 29 EUR
APOSPC4085-5G APOSPC4085-10G APOSPC4085-1G
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 99%
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Formula: C₆H₄ClFIN
Punto di fusione: 39…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318122
CAS Number: 216393-67-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III