Stampa…
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408441-1G PC408441-5G
APOSPC408441-1GEA 14.7 EUR
APOSPC408441-1G APOSPC408441-5G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₂BrF₅O
Peso molecolare: 276,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412225
CAS Number: 115467-07-7