Stampa…
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-(trifluoromethoxy)benzene, 2,6-Dichloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC408440-1G PC408440-5G
APOSPC408440-1GEA 285 EUR
APOSPC408440-1G APOSPC408440-5G
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃Cl₂F₃O
Peso molecolare: 231 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14697984
CAS Number: 97608-49-6