Stampa…
6-fluoronicotinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Cyano-2-fluoropyridine, 6-Fluoronicotinonitrile
PC408290-1G PC408290-5G
APOSPC408290-1GEA 14.7 EUR
APOSPC408290-1G APOSPC408290-5G
6-fluoronicotinonitrile 97%
6-fluoronicotinonitrile
Formula: C₆H₃FN₂
Peso molecolare: 122,102 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09261087
CAS Number: 3939-12-6