Stampa…
3-Amino-5-fluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC408286-25G PC408286-5G
APOSPC408286-25GEA 292 EUR
APOSPC408286-25G APOSPC408286-5G
3-Amino-5-fluorobenzoic acid 97%
3-Amino-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779526
CAS Number: 786616-54-4