Stampa…
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408277-25G PC408277-5G PC408277-100G
APOSPC408277-25GEA 49.5 EUR
APOSPC408277-25G APOSPC408277-5G APOSPC408277-100G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃NO₅
Peso molecolare: 251,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185757
CAS Number: 784-77-0