Stampa…
2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408273-1G PC408273-5G
APOSPC408273-1GEA 72.7 EUR
APOSPC408273-1G APOSPC408273-5G
2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
2-(2-Fluorophenyl)acetamide
Formula: C₈H₈FNO
Punto di fusione: 157…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11643209
CAS Number: 326-63-6