Stampa…
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC408271-100G PC408271-25G PC408271-5G
APOSPC408271-100GEA 464 EUR
APOSPC408271-100G APOSPC408271-25G APOSPC408271-5G
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆FNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787601
CAS Number: 29640-98-0