Stampa…
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC408263-1G PC408263-5G
APOSPC408263-1GEA 126 EUR
APOSPC408263-1G APOSPC408263-5G
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,17 g/mol
Punto di fusione: 106…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660193
CAS Number: 886498-61-9