Stampa…
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC408257-1G PC408257-5G PC408257-10G
APOSPC408257-1GEA 45.2 EUR
APOSPC408257-1G APOSPC408257-5G APOSPC408257-10G
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO₂
Peso molecolare: 156,16 g/mol
Punto di ebollizione: 110…112 °C/4mmHg
Punto di fusione: 53…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116338
CAS Number: 157068-03-6