Stampa…
2-Bromo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide, 2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
PC408238-250MG PC408238-1G
APOSPC408238-250MGEA 61.1 EUR
APOSPC408238-250MG APOSPC408238-1G
2-Bromo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 98%
2-Bromo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formula: C₉H₇BrF₃NO
Peso molecolare: 282,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00859566
CAS Number: 25625-57-4