Stampa…
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC408235-1G PC408235-250MG
APOSPC408235-1GEA 234 EUR
APOSPC408235-1G APOSPC408235-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,04 g/mol
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226884
CAS Number: 936693-22-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III