4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆BrFO₂ Punto di fusione: 111…113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12756200 CAS Number: 942282-40-8 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |