Stampa…
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC408225-1G PC408225-25G PC408225-5G
APOSPC408225-1GEA 75.4 EUR
APOSPC408225-1G APOSPC408225-25G APOSPC408225-5G
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 96%
Formula: C₆H₇FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835298
CAS Number: 110919-71-6