Stampa…
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC408224-100G PC408224-25G
APOSPC408224-100GEA 432 EUR
APOSPC408224-100G APOSPC408224-25G
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909840
CAS Number: 34552-16-4