5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC408218-1G
PC408218-5G
APOSPC408218-1GEA
34.8
EUR
APOSPC408218-1G
APOSPC408218-5G
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane 95%
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane
Formula:
C₅H₈F₃I Punto di ebollizione: 153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06247810 CAS Number: 352-60-3 |