Stampa…
6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408217-5G PC408217-1G PC408217-25G
APOSPC408217-5GEA 183 EUR
APOSPC408217-5G APOSPC408217-1G APOSPC408217-25G
6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
Formula: C₆H₈F₅I
Punto di ebollizione: 62…64 °C/15mmHg
Densità: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06247809
CAS Number: 344452-10-4