5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₉F₃O Punto di ebollizione: 147,75 °C Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02258748 CAS Number: 352-61-4 |