5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉F₉O Punto di ebollizione: 90 °C Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06248594 CAS Number: 3792-02-7 UN: 1987 ADR: 3,III |