Stampa…
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408137-5G PC408137-1G
APOSPC408137-5GEA 561 EUR
APOSPC408137-5G APOSPC408137-1G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂F₄O
Peso molecolare: 178,09 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C/62mmHg
Densità: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683041
CAS Number: 16583-06-5
UN: 1989
ADR: 3,III