Stampa…
4-Cyano-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC408124-5G PC408124-10G
APOSPC408124-5GEA 219 EUR
APOSPC408124-5G APOSPC408124-10G
4-Cyano-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
4-Cyano-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Formula: C₈F₇N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972776
CAS Number: 15895-68-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III