Stampa…
2-Chlorotetrafluoropropionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC408096-10G PC408096-5G
APOSPC408096-10GEA 212 EUR
APOSPC408096-10G APOSPC408096-5G
2-Chlorotetrafluoropropionic acid 95%
2-Chlorotetrafluoropropionic acid
Formula: C₃HClF₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00465559
CAS Number: 6189-02-2