Stampa…
Dichlorofluoroacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC408090-25G PC408090-5G
APOSPC408090-25GEA 638 EUR
APOSPC408090-25G APOSPC408090-5G
Dichlorofluoroacetic acid
Dichlorofluoroacetic acid
Formula: C₂HCl₂FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 354-19-8
EINECS: 206-547-3
UN: 3265
ADR: 8,III