Stampa…
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408076-1G PC408076-250MG
APOSPC408076-1GEA 749 EUR
APOSPC408076-1G APOSPC408076-250MG
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline, grado tecnico
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline
Formula: C₁₀H₁₄FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052316
CAS Number: 1039941-26-8