Stampa…
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
PC408070-100G PC408070-25G PC408070-5G
APOSPC408070-100GEA 706 EUR
APOSPC408070-100G APOSPC408070-25G APOSPC408070-5G
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine
Formula: C₁₂H₁₃ClF₃NO
Peso molecolare: 279,69 g/mol
Punto di fusione: 138…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066999
CAS Number: 21928-50-7