Stampa…
3,5-Dichloro-4-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408068-1G PC408068-250MG
APOSPC408068-1GEA 61.1 EUR
APOSPC408068-1G APOSPC408068-250MG
3,5-Dichloro-4-fluorobenzonitrile
3,5-Dichloro-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂Cl₂FN
Peso molecolare: 190,0019 g/mol
Punto di fusione: 52…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835204
CAS Number: 103879-31-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III