(Difluoromethyl)trimethylsilane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₁₀F₂Si Punto di ebollizione: 65…66 °C Densità: 0,91 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19381658 CAS Number: 65864-64-4 UN: 1993 ADR: 3,II |