Stampa…
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408013-25G PC408013-5G PC408013-1G
APOSPC408013-25GEA 246 EUR
APOSPC408013-25G APOSPC408013-5G APOSPC408013-1G
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Peso molecolare: 167,9300 g/mol
Punto di fusione: 161…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367058
CAS Number: 871126-22-6