Stampa…
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isothiocyanic acid 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl ester, 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl Isothiocyanate
PC408011-1G PC408011-5G
APOSPC408011-1GEA 172 EUR
APOSPC408011-1G APOSPC408011-5G
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₃F₃N₂S
Peso molecolare: 228.19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09800709
CAS Number: 143782-23-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III