5-Fluoroorotic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC408010-25G
PC408010-5G
PC408010-1G
APOSPC408010-25GEA
0
EUR
APOSPC408010-25G
APOSPC408010-5G
APOSPC408010-1G
5-Fluoroorotic acid
5-Fluoroorotic acid
Formula:
C₅H₃FN₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00042526 CAS Number: 703-95-7 |