Stampa…
3-(Trifluoroacetyl)indole
Fornitore: Apollo Scientific
PC408009-10G PC408009-1G PC408009-5G
APOSPC408009-10GEA 546 EUR
APOSPC408009-10G APOSPC408009-1G APOSPC408009-5G
3-(Trifluoroacetyl)indole
3-(Trifluoroacetyl)indole
Formula: C₁₀H₆F₃NO
Peso molecolare: 213,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00182114
CAS Number: 14618-45-2