Stampa…
3-Fluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4080-100G PC4080-25G
APOSPC4080-100GEA 119 EUR
APOSPC4080-100G APOSPC4080-25G
3-Fluorophenol 98%
3-Fluorophenol
Formula: C₆H₅FO
Punto di ebollizione: 178 °C
Punto di fusione: 44538 °C
Densità: 1,238 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002254
CAS Number: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III